Tisk…

Chloristan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30104CP0G0500 30104CP0G1000
LACH30104CP0G0500EA 0 CZK
LACH30104CP0G0500 LACH30104CP0G1000
Chloristan draselný
Chloristan draselný
Vzorec: ClKO₄
Bod tání: 608 °C
Hustota: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
MDL Number: MFCD00011362
CAS číslo: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR