Tisk…

Síran železnatý heptahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30193AP0G0250 30193AP0G1000 30193AP0G0500
LACH30193AP0G0250EA 0 CZK
LACH30193AP0G0250 LACH30193AP0G1000 LACH30193AP0G0500
Síran železnatý heptahydrát
Síran železnatý heptahydrát
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR