Tisk…

Síran měďnatý pentahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30182CP0G1000 30182CP0G0500
LACH30182CP0G1000EA 570 CZK
LACH30182CP0G1000 LACH30182CP0G0500
Síran měďnatý pentahydrát
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR