Tisk…

Síran měďnatý pentahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate

30182AP0G0500 30182AP0G1000
LACH30182AP0G0500EA 383 CZK
LACH30182AP0G0500 LACH30182AP0G1000
Síran měďnatý pentahydrát
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR