Tisk…
Síran barnatý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30166AP0G0500 30166AP0G1000
LACH30166AP0G0500EA 316 CZK
LACH30166AP0G0500 LACH30166AP0G1000
Síran barnatý
Síran barnatý
Vzorec: BaSO₄
MW: 233.39
Bod varu: 1600
Bod tání: 1345
Hustota: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003455
CAS číslo: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997