Tisk…

thiokyanatan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Potassium rhodanide

30203AP0G0500 30203AP0G0100 30203AP0G1000
LACH30203AP0G0500EA 1290 CZK
LACH30203AP0G0500 LACH30203AP0G0100 LACH30203AP0G1000
thiokyanatan draselný
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR