Tisk…

Peroxodisíran amonný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate

30154AP0G0500 30154AP0G1000
LACH30154AP0G0500EA 273 CZK
LACH30154AP0G0500 LACH30154AP0G1000
Peroxodisíran amonný
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2
Bod tání: 120
Hustota: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003390
CAS číslo: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR