Tisk…
Disulfid didraselný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
30023AP0G0500 30023AP0G05001 30023AP0G1000
LACH30023AP0G0500EA 586 CZK
LACH30023AP0G0500 LACH30023AP0G05001 LACH30023AP0G1000
Disulfid didraselný
Disulfid didraselný
Vzorec: K₂O₅S₂
MW: 222.33
Bod tání: 190
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS číslo: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729