Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
30016-AP0-G 30016AP0G0500 30016AP0G1000
LACH30016-AP0-GEA 0 CZK
LACH30016-AP0-G LACH30016AP0G0500 LACH30016AP0G1000
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
MW: 136.09
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253
Hustota: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744