Tisk…
Pyrogalol
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonyms: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
40132AP0G0100 40132AP0G02501
LACH40132AP0G0100EA 0 CZK
LACH40132AP0G0100 LACH40132AP0G02501
Pyrogalol
Pyrogalol
Vzorec: C₆H₆O₃
MW: 126.11
Bod varu: 309
Bod tání: 130…132 °C
Hustota: 1.453 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002192
CAS číslo: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM