Tisk…

Hydroxid draselný, pure

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

10003-CP3-G 10003CP3G0100 10003CP3G0500 10003CP3G1000
LACH10003-CP3-GEA 0 CZK
LACH10003-CP3-G LACH10003CP3G0100 LACH10003CP3G0500 LACH10003CP3G1000
Hydroxid draselný, pure
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Bod varu: 1320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR