Tisk…
Hydroxid draselný GPR
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
10003AP3G0500 10003AP3G1000
LACH10003AP3G0500EA 0 CZK
LACH10003AP3G0500 LACH10003AP3G1000
Hydroxid draselný GPR
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806