Dusičnan ceričito-amonný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
S33254.PG
S33254.99
S33254.PGEA
0
CZK
S33254.PG
S33254.99
Dusičnan ceričito-amonný
Dusičnan ceričito-amonný
Vzorec:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Bod tání: 107…108 °C Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS číslo: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00509 |