Tisk…

Kyselina sulfamová

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

10012AP0G0100 10012AP0G0250 10012-AP0 10012AP0G0500 10012AP0G1000
LACH10012AP0G0100EA 0 CZK
LACH10012AP0G0100 LACH10012AP0G0250 LACH10012-AP0 LACH10012AP0G0500 LACH10012AP0G1000
Kyselina sulfamová
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 205 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011603
CAS číslo: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR