Tisk…

Fluorid amonný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Fluoroammonium

30047AP0G0500 30047AP0G1000
LACH30047AP0G0500EA 1150 CZK
LACH30047AP0G0500 LACH30047AP0G1000
Fluorid amonný
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
MW: 37.04
Bod tání: 160
Hustota: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011423
CAS číslo: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR