Kyselina šťavelová dihydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
10060-
10060CP0G0500
10060CP0G1000
LACH10060-EA
0
CZK
LACH10060-
LACH10060CP0G0500
LACH10060CP0G1000
Kyselina šťavelová dihydrát
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec:
HO₂CCO₂H·2H₂O Bod varu: 149…160 °C (1013 hPa) Bod tání: 101 °C Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149102 CAS číslo: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...