Tisk…

Salicylát sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

40137AP0G0250 40137AP0G1000
LACH40137AP0G0250EA 0 CZK
LACH40137AP0G0250 LACH40137AP0G1000
Salicylát sodný
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Bod tání: 200 °C
Hustota: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002440
CAS číslo: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR