Tisk…

Octan kademnatý dihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

40115AP0G0100 40115AP0G0500 40115AP0G1000
LACH40115AP0G0100EA 218 CZK
LACH40115AP0G0100 LACH40115AP0G0500 LACH40115AP0G1000
Octan kademnatý dihydrát
Octan kademnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Bod varu: 105…107 °C (4 mmHg)
Bod tání: 256 °C
Hustota: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150020
CAS číslo: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01614

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR