Octan měďnatý monohydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
40117AP0G05001
40117AP0G01001
LACH40117AP0G05001EA
0
CZK
LACH40117AP0G05001
LACH40117AP0G01001
Octan měďnatý monohydrát
Octan měďnatý monohydrát
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O MW: 199.65 Bod tání: 115 Hustota: 1.88 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149570 CAS číslo: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02651 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...