Tisk…

Octan sodný trihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

40122AP0G1000 40122AP0G0100 40122AP0G0500
LACH40122AP0G1000EA 362 CZK
LACH40122AP0G1000 LACH40122AP0G0100 LACH40122AP0G0500
Octan sodný trihydrát
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Bod varu: 120…123 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071557
CAS číslo: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR