Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
10014FP0G0500 10014FP0G01009 10014FP0G05009 10014FP0G1000
LACH10014FP0G0500EA 0 CZK
LACH10014FP0G0500 LACH10014FP0G01009 LACH10014FP0G05009 LACH10014FP0G1000
L(+)-Kyselina askorbová
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
MW: 176.13
Bod varu: 553
Bod tání: 190…192 °C
Hustota: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM