Tisk…

Chlorid měďnatý dihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate

30088CP0G1000 30088CP0G0500
LACH30088CP0G1000EA 1370 CZK
LACH30088CP0G1000 LACH30088CP0G0500
Chlorid měďnatý dihydrát
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR