Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
30088AP0G0100 30088AP0G05000 30088AP0G1000
LACH30088AP0G0100EA 0 CZK
LACH30088AP0G0100 LACH30088AP0G05000 LACH30088AP0G1000
Chlorid měďnatý dihydrát
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48
Bod tání: 100
Hustota: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660