Chlorid amonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
30070CP0G1000
30070CP0G0500
LACH30070CP0G1000EA
243
CZK
LACH30070CP0G1000
LACH30070CP0G0500
Chlorid amonný
Chlorid amonný
Vzorec:
NH₄Cl Bod tání: 335 °C Hustota: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS číslo: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...