Tisk…

Dusičnan olovnatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Lead dinitrate

30038CP0G0500 30038CP0G1000
LACH30038CP0G0500EA 669 CZK
LACH30038CP0G0500 LACH30038CP0G1000
Dusičnan olovnatý
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21
Bod tání: 450…470 °C
Hustota: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR