Tisk…
Dusičnan olovnatý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
30038AP0G0500 30038AP0G0250 30038AP0G1000
LACH30038AP0G0500EA 1060 CZK
LACH30038AP0G0500 LACH30038AP0G0250 LACH30038AP0G1000
Dusičnan olovnatý
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Bod tání: 450…470 °C
Hustota: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432