Tisk…
D(+)-Glukóza 1 M vodný roztok, sterile-filtered
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J60067.XE J60067.AK
J60067.XEEA 2440 CZK
J60067.XE J60067.AK
D(+)-Glukóza 1 M vodný roztok, sterile-filtered
D(+)-Glukóza
CAS No.: 50-99-7 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00148912
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148912
CAS číslo: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM