Tisk…
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 5080 CZK
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₈H₂₈BrOP
Bod tání: 153…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191781
CAS číslo: 54314-85-1