(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13023.14
A13023.22
A13023.14EA
1500
CZK
A13023.14
A13023.22
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 30018-16-7
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 3822244
Vzorec:
C₂₃H₂₄BrO₂P Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031605 CAS číslo: 30018-16-7 EINECS: 250-002-2 |