3-Allylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-AllylSalicylaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
636339-1G
636339-5G
SIAL636339-1GEA
1050
CZK
SIAL636339-1G
SIAL636339-5G
3-Allylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Allylsalicylaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037364 CAS číslo: 24019-66-7 |