Tisk…
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
370920050 370920250
ACRO370920050EA 4160 CZK
ACRO370920050 ACRO370920250
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₀Br₄
Bod tání: 156…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009664
CAS číslo: 15442-91-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %