4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25500.14
B25500.06
B25500.14EA
7900
CZK
B25500.14
B25500.06
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 31558-41-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 132-135°
MDL No.: MFCD00156964
Vzorec:
C₉H₉BrO₃ Bod tání: 132…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00156964 CAS číslo: 31558-41-5 |