Methyl arachidate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42399.04
42399.09
42399.04EA
3160
CZK
42399.04
42399.09
Methyl arachidate ≥98%
Methyl arachidate
Purity: 98+%
CAS No.: 1120-28-1
Molecular Formula: CH3(CH2)18COOCH3
Formula Weight: 326.56
Flash Point:
Vzorec:
C₂₁H₄₂O₂ Bod varu: 215 °C (10 mmHg) Bod tání: 48 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009014 CAS číslo: 1120-28-1 EINECS: 214-304-8 |