Tisk…
ethylamin 2.0 M in THF
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 2220 CZK
H32306.AE H32306.AP
ethylamin 2.0 M in THF
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Hustota: 0,856
Bod vzplanutí: –34 °C (–29 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008160
CAS číslo: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2056
ADR: 3,II