Tisk…
ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
370251000 370258000
370251000.EA 2620 CZK
370251000. 370258000.
ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Hustota: 0,861 g/cm³
Bod vzplanutí: –34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008160
CAS číslo: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M