3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03
H32137.06
H32137.03EA
3750
CZK
H32137.03
H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 328956-61-2
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD06801741
Vzorec:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174,37 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06801741 CAS číslo: 328956-61-2 |