Tisk…
trans-2-Hexenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256404-100G-K W256404-1KG-K W256404-5KG-K W256404-9KG-K
SIALW256404-100G-KEA 1840 CZK
SIALW256404-100G-K SIALW256404-1KG-K SIALW256404-5KG-K SIALW256404-9KG-K
trans-2-Hexenyl acetate, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenyl acetate
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142.20 g/mol
MDL Number: MFCD00009474
CAS číslo: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7