trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18786.09
A18786.18
A18786.30
A18786.09EA
807
CZK
A18786.09
A18786.18
A18786.30
trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
trans-2-Hexenyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 2497-18-9
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1721851
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009474
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Bod varu: 165…166 °C Hustota: 0,900 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009474 CAS číslo: 2497-18-9 EINECS: 219-680-7 ADR: 3,III |