Tisk…
trans-2-Butenyl acetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L09734.06 L09734.14
L09734.06EA 2450 CZK
L09734.06 L09734.14
trans-2-Butenyl acetate 95%
trans-2-Butenyl acetate
Purity: 95% CAS No.: 628-08-0 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 1720994 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00039912
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Bod varu: 128…130 °C
Hustota: 0,919
Bod vzplanutí: 31 °C (87 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039912
CAS číslo: 628-08-0
UN: 3272
ADR: 3,III