Tisk…
Linalyl acetate (synthetic) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
232300050 232301000 232305000
ACRO232300050EA 747 CZK
ACRO232300050 ACRO232301000 ACRO232305000
Linalyl acetate (synthetic) 95%
Linalyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.2860 g/mol
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008907
CAS číslo: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (20°C) 0.898 to 0.903