Tisk…
3-Chloropropyl acetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25013.14 B25013.22 B25013.36
B25013.14EA 965 CZK
B25013.14 B25013.22 B25013.36
3-Chloropropyl acetate ≥98%
3-Chloropropyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 628-09-1 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)3Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 70-72°/15mm MDL No.: MFCD00001000
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Bod varu: 70…72 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,12
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001000
CAS číslo: 628-09-1