Tisk…
4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10594-1G
APOSPC10594-1GEA 2860 CZK
APOSPC10594-1G
4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₃S
MDL Number: MFCD07368708
CAS číslo: 887266-97-9
UN: 3261
ADR: 8,III