Tisk…
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
377708-25G 377708-5G
SIAL377708-25GEA 5800 CZK
SIAL377708-25G SIAL377708-5G
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane, Sigma-Aldrich®
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Vzorec: C₂₃H₂₃O₂P
MDL Number: MFCD00009160
CAS číslo: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4