Tisk…
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
146080050 146080250
ACRO146080050EA 1330 CZK
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Vzorec: C₂₃H₂₃O₂P
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00009160
CAS číslo: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %