4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluorophenylmagnesium bromide
377371000
377378000
377371000.EA
3790
CZK
377371000.
377378000.
4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
4-Fluorphenylmagnesium bromide
Vzorec:
C₆H₄BrFMg Hustota: 1,043 g/cm³ Bod vzplanutí: –40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009667 CAS číslo: 352-13-6 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear to turbid yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 1.9 to 2.2 M |