Tisk…
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Methoxy-3-nitropyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
704598-1G 704598-5G
SIAL704598-1GEA 2510 CZK
SIAL704598-1G SIAL704598-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₇N₃O₃
MW: 169,14 g/mol
MDL Number: MFCD03206481
CAS číslo: 73896-36-3