2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Methoxy-3-nitropyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
704598-1G
704598-5G
SIAL704598-1GEA
2510
CZK
SIAL704598-1G
SIAL704598-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec:
C₆H₇N₃O₃ MW: 169,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03206481 CAS číslo: 73896-36-3 |