Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21020.03
B21020.06
B21020.03EA
1300
CZK
B21020.03
B21020.06
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Purity: 98%
CAS No.: 4098-98-0
Molecular Formula: Si[Si(CH3)3]4
Formula Weight: 320.85
Melting Point: 266-268° subl.
MDL No.: MFCD00054859
Vzorec:
C₁₂H₃₆Si₅ Bod tání: 266…268 °C (subl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054859 CAS číslo: 4098-98-0 |