Tisk…
Isobornyl acetate ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11748.AE L11748.AP
L11748.AEEA 968 CZK
L11748.AE L11748.AP
Isobornyl acetate ≥94%
Isobornyl acetate
Purity: 94% CAS No.: 125-12-2 Molecular Formula: C12H20O2 Formula Weight: 196.29 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 220-224° Beilstein Reference: 3197572 MDL No.: MFCD00135943
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.29 g/mol
Bod varu: 220…224 °C
Hustota: 0.990
Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135943
CAS číslo: 125-12-2
EINECS: 204-727-6