Tisk…
L(-)-Bornyl acetate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
106550050 106551000 106555000 106550025
ACRO106550050EA 1240 CZK
ACRO106550050 ACRO106551000 ACRO106555000 ACRO106550025
L(-)-Bornyl acetate 95%
L(-)-Bornyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.29 g/mol
Bod varu: 223…224 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.9875 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00867808
CAS číslo: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20 °C, 589 nm)
GC ≥98 % (as C12H20O2) Total esters
Specific gravity (15/15 °C) 0.986 to 0.99
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (neat) < -38°