5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
379360100
379360250
ACRO379360100EA
3000
CZK
ACRO379360100
ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ Bod tání: 48…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06408022 CAS číslo: 22934-51-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |